Learn More
Buerkle™ Bécher pendulaire en PP pour tige télescopique Buerkle™
Ce bécher passe automatiquement en position horizontale. Rien ne peut être renversé. Convient donc aux axes profonds et étroits (150 mm de dia.). Conçu pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 5354-5100
48.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PP
- Pour l’industrie et le traitement des eaux
Spécification
Verseur | |
Not Autoclavable | |
1 000 ml | |
Pour l’industrie et le traitement des eaux |
Polypropylène | |
33.81 oz. | |
Pendule |
Outil interchangeable pour tige télescopique Buerkle™