Learn More
Buerkle™ Bécher pendulaire en PP pour tige télescopique Buerkle™
Code produit. p-7084528 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10461183
Marque: Buerkle™ 53545050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce bécher passe automatiquement en position horizontale. Rien ne peut être renversé. Convient donc aux axes profonds et étroits (150 mm de dia.). Conçu pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
  • PP
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
  • Buerkle™ Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Water Sampler
Matériau Polypropylène
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 20.29 oz.
Capacité (métrique) 600 ml
Modèle Pendule
À utiliser avec (application) Pour l’industrie et le traitement des eaux
Outil interchangeable pour tige télescopique Buerkle™