Learn More
Sampling Systems™ Pendulum Beaker
These pendulum beakers automatically swing to the horizontal position, meaning that your water samples are less likely to spill when using the TeleScoop.
37.31€ - 230.61€
Spécification
Type de produit | Swabbing Template |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduée | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduée | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17932042
|
Sampling Systems™
5065C-252 |
250 mL | Oui | Polypropylène |
37.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17902122
|
Sampling Systems™
5065C-502 |
500 mL | No | Polypropylène |
38.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17922042
|
Sampling Systems™
5065C-1001B |
1 L | No | Acier inoxydable |
230.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17942042
|
Sampling Systems™
5065C-1002 |
1 L | No | Polypropylène |
42.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17972042
|
Sampling Systems™
5065C-2002 |
2 L | No | Polypropylène |
47.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spécification
Swabbing Template | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Pendulum Beaker