Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec palette en pe
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 40051
Code produit. 17816366
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PE bleu
  • Caillebotis : palette pe
  • Capacité du bac de rétention sol : 220 Litres
Spécification
Spécification
Bleu
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
410.00 mm
1330.00 mm
34 kg
58.1 gal.
Polyéthylène
52.36 in.
52.36 in.
16,14 in
52.36 in.
74.96 lb.
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec palette en pe > Weight: 34 kg