Learn More
asecos™ Bidon de sécurité PE
Stockage sécurisé et transport interne de liquides, par ex. d'acides ou de bases
Marque:  asecos™ 40093
Code produit. 17876346
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • avec cache à visser en acier inoxydable (1.4301), joint PTFE
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Spécification
0.3 gal.
Jaune
3.94 in.
7.87 in.
0.77 lb.
1 L
Polyéthylène
100.00 mm
200.00 mm
0.35 kg
Nom du produit
asecos™ Bidon de sécurité PE > Capacité :1 L