Learn More
asecos™ Station IBC PE avec palette PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 15480
Code produit. 17816506
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
  • Idéal pour les cuves de 1000 litres ou des petits récipients
  • 2 000 kg de capacité de charge par zone de stockage en fonction du poids du récipient
  • Poids maximum des liquides du IBC jusqu´à 1800 gm/m³
Spécification
Spécification
Bleu
1000 L
IBC Spill Pallet
2260.00 mm
2260.00 mm
745.00 mm
1430.00 mm
141 kg
264.2 gal.
Polyéthylène
88.98 in.
88.98 in.
29.33 in.
56.30 in.
310.85 lb.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
asecos™ Station IBC PE avec palette PE > Width: 2260 mm