Learn More
BRAND™ Barrettes de tubes PCR
Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes. Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner complètement.
164.00€ - 267.00€
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
11688419
|
BRAND™
781317 |
0,15 mL | Blanc |
187.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11678419
|
BRAND™
781327 |
0,2 ml | Transparent |
267.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10789064
|
BRAND™
781283 |
0.2 mL | Green | ||||||
10478092
|
BRAND™
781281 |
0.2 mL | Rose | ||||||
11618439
|
BRAND™
781316 |
0,2 ml | Blanc |
172.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Barrettes de tubes de 8 et 12 en PP
- Une variété de styles de bouchons est disponible
- Compatible avec les principaux thermocycleurs équipés de couvercles chauffants
- Fournit un joint étanche dans tous les cycleurs PCR*
- Protection des échantillons contre la contamination croisée
Specifications
PP | |
Barrettes de tubes PCR |