Learn More
BRAND™ Barrettes de tubes PCR
Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes. Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner complètement.
Marque: BRAND™ 781281
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Barrettes de tubes de 8 et 12 en PP
- Une variété de styles de bouchons est disponible
- Compatible avec les principaux thermocycleurs équipés de couvercles chauffants
- Fournit un joint étanche dans tous les cycleurs PCR*
- Protection des échantillons contre la contamination croisée
Spécification
Rose | |
125 Pack | |
Not Included |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
PCR Tube Strip |