Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Eppendorf™ usage en PCR epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
Marque: Eppendorf™ 0030073649
97.69 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
50 à 1250 mu;l | |
Naturel | |
Autoclavable | |
Pour usage en PCR | |
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) | |
epT.I.P.S. |
Sans filtre | |
vert foncé | |
103 mm | |
Recharges | |
Vert foncé |