Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons à vis rouge en PBT avec ouverture
19.00€ - 34.93€
Spécification
À utiliser avec (application) | Tubes à vis |
---|---|
Comprend | Ouverture et filetage DIN (GL) |
Matériau | PBT |
Température max. (métrique) | 180°C |
Matériau de la vis | PBT |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10692462
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01321025 |
Dimension du bouchon : GL 25 |
30.53€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10020261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01321032 |
Dimension du bouchon : GL 32 |
34.93€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12333379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01321014 |
Dimension du bouchon : GL 14 |
19.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12343379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01321018 |
Dimension du bouchon : GL 18 |
25.02€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Tubes à vis | |
PBT | |
PBT | |
Rouge | |
PBT |
Ouverture et filetage DIN (GL) | |
180°C | |
Bouchon | |
Bouchon à vis |