Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons à vis rouge en PBT avec ouverture
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321018
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tubes à vis | |
PBT | |
1Pack | |
Bouchon | |
Bouchon à vis | |
GL18 |
Ouverture et filetage DIN (GL) | |
180°C | |
PBT | |
Rouge | |
PBT | |
11 mm |