Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps
34.00€ - 115.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Tubes à vis |
---|---|
Comprend | Filetage DIN (GL) |
Matériau | PBT |
Température max. (métrique) | 180°C |
Quantité | 10Pack |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12353379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01320014 |
GL14 |
34.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12363379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01320018 |
GL18 |
41.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10314931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01320045 |
GL45 |
115.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Tubes à vis | |
PBT | |
10Pack | |
Bouchon | |
Bouchon à vis |
Filetage DIN (GL) | |
180°C | |
PBT | |
Rouge | |
PBT |