Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PBT Red Screw Caps
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01320045
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tubes à vis | |
PBT | |
10Pack | |
Bouchon | |
Bouchon à vis | |
GL45 |
Filetage DIN (GL) | |
180°C | |
PBT | |
Rouge | |
PBT |