Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
46.39€ - 62.25€
Spécification
Additif | Sans pyruvate de sodium |
---|---|
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Couleur | Transparents |
Dilution | 1 X |
Gamme de produits | Gibco™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10728775
![]() |
Gibco™
10010031 |
1 000 mL |
62.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15374875
![]() |
Gibco™
10010023 |
500 mL |
46.39€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tampon phosphate salin (PBS) est formulé sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce PBS est fabriqué sans calcium, magnésium ni rouge de phénol. La formulation complète est disponible.
- Aucun composant d’origine animale
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Sans pyruvate de sodium | |
Transparents | |
Gibco™ | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
280 à 315 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Aucun composant d’origine animale | |
1 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
Lavage des cellules avant dissociation ; dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs ; transport des cellules ou des tissus | |
7,4 | |
Température ambiante | |
Liquide |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.