Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Paul
Un choix idéal lorsqu’une protection optimale des pieds est nécessaire. Une plaque en acier solide et robuste dans la semelle et les dessus en cuir résistant protègent les pieds contre les risques inattendus. Parfaitement équilibré, le support de l’arc anatomique permet de maintenir les pieds en forme et frais.
Marque: Emma Safety Footwear MM70084640
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
40 |
Lacets | |
Paul | |
Cuir | |
Acier |
Sugerencias de productos
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Paul > Taille : 40
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido