Learn More
3M™ Appareils respiratoires particulaires
S’adaptent à la forme et taille du visage du porteur. Les masques pour particules 3M™ sont réutilisables et peuvent être utilisés sur une durée supérieure à la durée d’une prise de poste.
66.85€ - 74.50€
Spécification
Type de produit Masque respiratoire pour particules
À utiliser avec (application) Métallurgie, traitement chimique, construction, produits pharmaceutiques, construction de navires, transformation chimique, construction, produits pharmaceutiques
Sans latex Oui
Forme Coque
Stérilité Non-sterile
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Code couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Code couleur Prix Quantité et disponibilité  
15678185
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100081543
Bleu
66.85€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15688185
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100081542
Rouge
74.50€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le matériau filtrant haute performance permet de respirer facilement au travers
  • La souplesse du matériau lui permet de s’adapter confortablement à diverses formes et tailles de visage pour un ajustement personnalisé
  • Contour innovant permettant d’assurer une meilleure étanchéité autour du nez
  • Bandeaux à code couleur réglables avec 4 points d’ajustement pour un sentiment de sécurité accrue
  • Facile à nettoyer pour l’hygiène du porteur à l’aide des lingettes de nettoyage pour masques faciaux 3M™ 105 (conformément aux normes EN 149 et A1)
  • Résistance aux chocs : fonctionne bien dans les environnements chauds et humides
  • EN 149 classe R. Réutilisable
  • La valve Cool Flow™ évacue de manière efficace la chaleur accumulée, rend le port du masque plus confortable et minimise le risque de formation de buée sur les lunettes
Spécification
Spécification
Masque respiratoire pour particules
Oui
Non-sterile
Métallurgie, traitement chimique, construction, produits pharmaceutiques, construction de navires, transformation chimique, construction, produits pharmaceutiques
Coque
No
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Appareils respiratoires particulaires