Learn More
3M™ Appareils respiratoires particulaires
S’adaptent à la forme et taille du visage du porteur. Les masques pour particules 3M™ sont réutilisables et peuvent être utilisés sur une durée supérieure à la durée d’une prise de poste.
Marque: 3M™ 7100081543
34.22 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le matériau filtrant haute performance permet de respirer facilement au travers
- La souplesse du matériau lui permet de s’adapter confortablement à diverses formes et tailles de visage pour un ajustement personnalisé
- Contour innovant permettant d’assurer une meilleure étanchéité autour du nez
- Bandeaux à code couleur réglables avec 4 points d’ajustement pour un sentiment de sécurité accrue
- Facile à nettoyer pour l’hygiène du porteur à l’aide des lingettes de nettoyage pour masques faciaux 3M™ 105 (conformément aux normes EN 149 et A1)
- Résistance aux chocs : fonctionne bien dans les environnements chauds et humides
- EN 149 classe R. Réutilisable
- La valve Cool Flow™ évacue de manière efficace la chaleur accumulée, rend le port du masque plus confortable et minimise le risque de formation de buée sur les lunettes
Spécification
Bleu | |
Métallurgie, traitement chimique, construction, produits pharmaceutiques, construction de navires, transformation chimique, construction, produits pharmaceutiques | |
Coque |
Masque respiratoire pour particules | |
Oui |