Learn More
Brannan™ Thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et dotés d’un bouchon fixe avec anneau de suspension.
Marque: Brannan™ 44/423/5
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.21960kg
Description
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
- Fond blanc
- Recyclable et facile à lire
- Tube en verre : remplissage à base de kérosène
- Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
- Partie supérieure triangulaire en verre moulé non amovible empêchant tout roulement
Spécification
Idéal pour une utilisation pédagogique | |
205 mm | |
Alcool au kérosène vert | |
Thermomètre de laboratoire | |
110°C | |
- 10°C | |
Utilisation pédagogique | |
1°C | |
1.2 cm |
immersion partielle | |
Verre | |
24 g | |
230°F | |
14°F | |
-10°C à +110°C | |
±1,5 à 35°C | |
76 mm |