Learn More
Brannan™ Thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool
Code produit. p-8006789
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–17 à 110°C
-10°C à +110°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
Subdivision:
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15683204
Marque: Brannan™ 46/456/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et dotés d’un bouchon fixe avec anneau de suspension.
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et dotés d’un bouchon fixe avec anneau de suspension.
Thermomètre à immersion totale et à fond blanc avec raccord fixe
  • Longueur totale : 300 mm
  • Diamètre 7 mm
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 7 mm
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool
Type de produit Thermomètre à basse température
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -100°C
Plage de températures (métrique) -100°C à +50°C
Subdivision 1°C
Largeur (métrique) 1.2 cm