Learn More
Brannan™ Thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et dotés d’un bouchon fixe avec anneau de suspension.
Marque: Brannan™ 44/430/5
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
Une gamme de thermomètres avec remplissage vert inoffensif (miscible dans l’eau) recyclables et faciles à lire. Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée. Idéal pour une utilisation pédagogique.Spécification
Alcool vert | |
Bouchon non emboitable avec anneau | |
Verre | |
110°C | |
-10°C à +110°C | |
1°C | |
1.2 cm |
immersion partielle | |
155 mm | |
Thermomètre de laboratoire | |
-10°C | |
±1,5°C | |
76 mm |