Learn More
Brannan™ Thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool
Liquide de remplissage à base d’alcool de couleur vive et sans mercure. Les thermomètres à immersion partielle remplis d’alcool Brannan™ utilisent des matériaux de remplissage spécialement sélectionnés couvrant des températures jusqu’à -200°C et dotés d’un bouchon fixe avec anneau de suspension.
Marque: Brannan™ 44/002/7
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
- Blanc mélangé avec de l’alcool rouge vif
- Recyclable et facile à lire
- Tube en verre : remplissage à base de kérosène
- Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
- Partie supérieure triangulaire en verre moulé non amovible empêchant tout roulement
Spécification
Alcool rouge | |
Remplissage organique | |
Verre | |
Alcool rouge | |
230°F | |
0°F à 230°F | |
Équivalent au SAMA n° FP15 | |
2°F | |
1.2 cm |
immersion partielle | |
305mm | |
SAMA FP20 | |
Thermomètre de laboratoire | |
0°F | |
–17 à 110°C | |
±2°C | |
76 mm |