Learn More
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10424131
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10424131
500 g, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Godet en plastique
Code produit. 10424131
Marque: Thermo Scientific Acros 416785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Paraformaldéhyde, 96 %, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, paraformaldéhyde, paraforme, oxyméthylène, oxyde de méthylène, aldéhyde méthylique, méthanal, formol, formaline, aldéhyde formique, oxométhane, 500 g, CHEBI:16842, blanc, 260°C, 1,03 (Air - 1,0), 71°C, extra pur, avertissement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehydeAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Note relative au nom Extra Pure
Informations sur la décomposition 260°C
Point de fusion 120.0° to 170.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 500 g
Numéro UN 2213
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Tension de vapeur 1.2mmHg at 25°C
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Forme physique Billes ou poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468180 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number416780250,416780030,416785000,416780100,416780010
Numéro de lotA0467184 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/10/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
Numéro de lotA0466231 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
Numéro de lotA0465707 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
Numéro de lotB0155763 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number416780030,416780250,416785000,416780100,416780010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraformaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >