Learn More
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Godet en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde |
Note relative au nom | Extra Pure |
Informations sur la décomposition | 260°C |
Point de fusion | 120.0°C to 170.0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,03 (air = 1,0) |
pH | 4,0 à 5,5 (suspension à 10 %) |
Point d’éclair | 71°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Paraformaldehyde
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
Paraformaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu