Learn More
Paraffine, liquide, pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10361124
Paraffine, liquide, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10361124
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10361124
Marque: Thermo Scientific Acros 171400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8012-95-1
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraffin, liquid
Note relative au nom Pure
Point de fusion -24.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 300.0°C
Point d’éclair 218°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 L
Merck Index 14, 7186
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 65-75 mm2/s (40°C)
Qualité Pures
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0442755 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number171400010,171400025,171402500
Numéro de lotA0464738 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number171400010,171400025,171402500
Numéro de lotA0403320 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
Numéro de lotA0399049 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
Numéro de lotA0406735 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraffin, liquid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Paraffine, liquide, pure, Thermo Scientific Chemicals >