Learn More
Nujol, pour la spectroscopie IR, Thermo Scientific Chemicals
Description
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nujol est utilisé pour la résine synthétique utilisée pour les cosmétiques, l’huile de fibres, les aliments, la médecine, comme lubrifiant automobile, la décoration de la maison et la fabrication de bougies.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Peu soluble dans l’éthanol. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec et agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nujol |
Note relative au nom | for IR spectroscopy |
Point de fusion | ∼-20°C |
Densité | 0.838 |
Point d’ébullition | >300°C |
Point d’éclair | 220°C (428°F) |
Indice de réfraction | 1.468 |
Quantité | 50 mL |
Merck Index | 14,7023 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457601 | Certificat d’analyse | 20/03/2024 | L14480.AD,L14480.AP |
A0453792 | Certificat d’analyse | 05/09/2023 | L14480.AD,L14480.AP |
10196728 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L14480.AD,L14480.AP |
10193017 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L14480.AD,L14480.AP |
10211432 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L14480.AD,L14480.AP |
Sécurité et traitement
- Nujol, for IR spectroscopy
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Paraffin oils