Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2
Le microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2 est votre solution de laboratoire personnelle pour les applications exigeantes, avec un grand champ de vision de 22 mm. Le traceur de lumière Motic™ facilite l’observation avec le carrousel à code, la LED montrant l’intensité lumineuse et la fonction marche/arrêt automatique.
1895.00€ - 2595.00€
Spécification
Type d’affichage Oculaire uniquement
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Gamme de produits Panthera
Conception optique Infini
Dimensions (L x l x H) 282 x 210 x 396 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
17679820
Afficher les documents
Motic™
1100104601142
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X
1895.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17689820
Afficher les documents
Motic™
1100104601162
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, Ph40X (boîtier de contraste en phase simple)
2300.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17699820
Afficher les documents
Motic™
1100104601172
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, Ph40X (boîtier de contraste de phase)
2595.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17542845
Afficher les documents
Motic™
1100104601141
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X, 100X (huile)
2215.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
Une solution technique révolutionnaire tournée vers l'avenir : Microscope Panthera C2 pour les sciences de la vie : votre instrument pour les applications exigeantes. Ces modèles avec une série complète de nouveaux oculaires UC Plan Achromats offrant un champ de vision de 22 mm facilitent des performances exceptionnelles. La platine brevetée sans crémaillère à un support unique à double lames pour une utilisation d'une seule main. L'éclairage est fourni par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec un module LED de 3 W dans une configuration Full Koehler. Le système Motic LightTracer avec tourelle codée, un mode Low-Energy intégré (Auto ON/OFF) et un indicateur LED d’intensité lumineuse aide à fluidifier votre flux de travail.
  • Tête Trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 25°, pivotante à 360º, (division de lumière fixe 50:50)
  • Oculaires grand angle haut point UC-WF10X/22 mm avec réglage dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
  • Tourelle porte-objectifs quintuple inversée avec Light Tracer de Motic (gestion intelligente de la lumière)
  • Bande lumineuse avec LED indiquant l'intensité de l'éclairage
  • Système coaxial de mise au point grossière et fine avec réglage de tension
  • Platine mécanique compacte, commandes coaxiales en position basse, déplacement à courroie, surplatine.
  • Condenseur Abbe O.N. 0.90 focalisable avec diaphragme à iris et fente pour coulisseau
  • Éclairage Köhler LED 3 W et halogène 6 V/30 W avec régulateur d'intensité
  • Port USB pour alimenter une caméra
  • Alimentation électrique 100-240 V (CE) avec mode veille automatique
  • Câble d'alimentation, filtre bleu, huile à immersion (5ml), clé hexagonale Allen, housse de protection en vinyle, ampoule HAL et module de LED
Spécification
Spécification
Oculaire uniquement
Panthera
282 x 210 x 396 mm
Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25°
Infini
8,4 kg
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2