Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire vertical biologique Panthera C2
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modèle:
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, 40X, 100X (huile)
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, Ph40X (boîtier de contraste de phase)
Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, Ph40X (boîtier de contraste en phase simple)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cette solution révolutionnaire technique orientée vers l’avenir franchit un nouveau niveau dans la classe mondiale.
- Microscope trinoculaire Panthera C2 pour les sciences de la vie : votre instrument pour les applications exigeantes.
- Ce modèle, avec une série complète de nouveaux plans achromatiques UC offrant un champ de vision de 22 mm, permet d’obtenir facilement des performances exceptionnelles.
- La conception de platine sans portoir brevetée intègre un support unique à deux lames permettant un fonctionnement à une main.
- L’éclairage est fourni par une source lumineuse halogène de 30 W, interchangeable avec des LED de 3 W, dans une configuration complète de Köehler.
- Le système Motic™ LightTracer avec une tourelle codée, un mode basse énergie intégré (Auto ON/OFF) et un indicateur LED de rétroaction facilitent votre flux de travail.
- Tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinaison 25°, pivotement 360° (répartition de lumière fixe 50:50)
- Oculaires grand champ avec anneau oculaire haut UC-WF10X/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires et œilletons en caoutchouc
- Tourelle quintuple codée inversée avec Motic™ LightTracer (Intelligent Light Management)
- Barrette lumineuse à LED
- Plan achromatique CCIS™ UC (sans Pb)
- Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
- Platine mécanique compacte avec contrôle de platine coaxiale et support d’échantillon intégré à basse position sans portoir
- Éclairage Köehler avec illuminateur LED interchangeable 3W et halogène 6V/30W
- Port USB pour l’alimentation de la caméra
- Alimentation 100-240 V (CE) avec mode veille
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur Abbe N.A., focalisable, centrable 0,90/1,25 avec glissière Ph2 |
| Type d’affichage | Oculaire uniquement |
| Eyepiece | Grand champ UC-WF10X/22 mm avec réglage de dioptries sur les deux oculaires |
| Type de tête | Trinoculaire Siedentopf, pivotement 360°, inclinaison 25° |
| Type d’éclairage | Lumière transmise LED Koehler 3W et halogène quartz 6V/30W avec contrôle d’intensité |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X (champ lumineux), 400X (contraste de phase) |
| Modèle | Trinoculaire Panthera C2 4X, 10X, Ph40X (boîtier de contraste en phase simple) |
| Types d’objectifs | Objectif plan achromatique CCIS UC PL 4X, 10X, Ph40X S |
| Gamme de produits | Panthera |
| Type de produit | Microscope trinoculaire biologique vertical Panthera C2, boîtier de contraste de phase simple |
| Afficher plus |