Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet
L’APR Panoramasque™ à masque complet est un système à filtre unique avec raccord fileté Rd40 qui offre une protection respiratoire, selon le type de boîte installé.
Marque:  Honeywell™ 1711000
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 12662923
Description
Description
  • Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
  • Matériau (corps) : EPDM / silicone
  • Matériau (verre) : PMMA, verre, risque spécifique lié au chlore
  • Couleur : Noir, jaune
  • Cartouche : Raccord à filtre unique via Rd40 (1/7 po)
  • À utiliser avec : Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
  • EPI Classe : Variable (dépend de la cartouche)
  • Types de risques : Particules, gaz, vapeur, fumée
  • Applications : Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 136:1989
Noir
Respirateur purificateur d’air à masque complet
Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
Harnais à cinq points
Specific for Chlorine Hazards
Système de filetage Rd40 1/7 po
Filtre unique
EPDM
Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
Absence de membrane phonique
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet > Facepiece Material: EPDM; Material (Lens): Specific for Chlorine Hazards; Color: Black; Includes: No Speech Diaphragm