Learn More
Palmitate de palmityle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
88.94€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS | 540-10-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H64O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 480.86 |
Numéro MDL | MFCD00053739 |
Clé InChI | PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester |
CID PubChem | 10889 |
ChEBI | CHEBI:75584 |
Nom IUPAC | Hexadécanoate d’hexadécanyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59283.03 |
1 g |
88.94€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59283.06 |
5 g |
324.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme émollient, agent de masquage et agent de conditionnement de la peau, et aussi comme agent lustrant et épaississant pour les crèmes. Il améliore la texture et la stabilité des émulsions et donne une structure aux bâtons cosmétiques. Utilisé dans les applications cutanées et capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone chaude.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
Identifiants chimiques
540-10-3 | |
480.86 | |
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N | |
10889 | |
Hexadécanoate d’hexadécanyle |
C32H64O2 | |
MFCD00053739 | |
cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester | |
CHEBI:75584 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
Spécification
Palmityl palmitate | |
55°C to 56°C | |
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH | |
cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester | |
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N | |
Hexadécanoate d’hexadécanyle | |
10889 | |
480.85 |
540-10-3 | |
C32H64O2 | |
MFCD00053739 | |
Soluble in hot acetone. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC | |
480.86 | |
CHEBI:75584 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-736-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RT4750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.