Learn More
Palmitate de palmityle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is used as emollients, masking agents and skin conditioning and a glosser and thickener for creams. It improves emulsion texture and stability and gives structure to cosmetic sticks. Used in skin and hair applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme émollient, agent de masquage et agent de conditionnement de la peau, et aussi comme agent lustrant et épaississant pour les crèmes. Il améliore la texture et la stabilité des émulsions et donne une structure aux bâtons cosmétiques. Utilisé dans les applications cutanées et capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone chaude.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
Il est utilisé comme émollient, agent de masquage et agent de conditionnement de la peau, et aussi comme agent lustrant et épaississant pour les crèmes. Il améliore la texture et la stabilité des émulsions et donne une structure aux bâtons cosmétiques. Utilisé dans les applications cutanées et capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone chaude.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palmityl palmitate |
Point de fusion | 55°C to 56°C |
Formule linéaire | CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in hot acetone. |
Poids de la formule | 480.85 |
Pourcentage de pureté | 96% |