Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide palmitique, 98 %
25.93€ - 777.87€
Identifiants chimiques
CAS 57-10-3
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00002747
Clé InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide palmitique, acide cétylique, acide n-hexadécanoïque, acide hexadécylique, acide n-hexadécoïque, acide 1-pentadecanecarboxylique, acide palmitinique, acide pentadecanecarboxylique, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
CID PubChem 985
ChEBI CHEBI : 15756
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10656584
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
129702500
250 g Flacon en plastique
25.93€
250g
10295080
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
129700010
1 kg Flacon en plastique
53.87€
1kg
10247353
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
129700025
2.5 kg Flacon en plastique
117.59€
2.50kg
15189173
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
129700250
25 kg Tambour en fibre
777.87€
25kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
57-10-3
256.43
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
985
acide hexadécanoïque
C16H32O2
MFCD00002747
acide palmitique, acide cétylique, acide n-hexadécanoïque, acide hexadécylique, acide n-hexadécoïque, acide 1-pentadecanecarboxylique, acide palmitinique, acide pentadecanecarboxylique, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
CHEBI : 15756
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Acide palmitique
57-10-3
Blanc
351.5°C
Authentique
C16H32O2
MFCD00002747
02,IV,1157
acide palmitique, acide cétylique, acide n-hexadécanoïque, acide hexadécylique, acide n-hexadécoïque, acide 1-pentadecanecarboxylique, acide palmitinique, acide pentadecanecarboxylique, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
acide hexadécanoïque
985
7.8 mPa.s (70°C)
98%
215 à 233 mg KOH/g
59.0°C à 63.0°C
0.8500 g/ml
206°C
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)14CO2H
216 à 224 mg KOH/g
15,7097
Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool chaud, l’éther et l’alcool propylique
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
256.43
CHEBI : 15756
256.42
Paillettes
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Provoque une sévère irritation des yeux. Mortel en cas d’ingestion. Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P : EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-312-9