Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide palmitique, 98 %
Code produit. 15189173
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-10-3
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00002747
Clé InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
CID PubChem 985
ChEBI CHEBI:15756
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitic acid
Acidité 215 to 233mg KOH/g
Point de fusion 59.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 351.5°C
Point d’éclair 206°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Tambour en fibre
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2H
Quantité 25 kg
Indice de saponification 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viscosité 7.8 mPa.s (70°C)
Poids de la formule 256.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes