Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes équipés de poignées en plastique
Ces couteaux à palette sont dotés d’une lame hygiénique en acier inoxydable avec une poignée ergonomique en PVC noir.
9.55€ - 20.05€
Spécification
Type de produit | Couteau à palette |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable, plastique |
Couleur | Poignée noire |
Finition | Satin |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15839591
|
Sampling Systems™
A200-100 |
100 mm | 20 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849591
|
Sampling Systems™
A200-200 |
200 mm | 30 mm |
12.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859591
|
Sampling Systems™
A200-300 |
300 mm | 35 mm |
20.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Lame en acier inoxydable avec poignée en PVC plastique
- Finition satinée
- Gamme de tailles disponibles
Spécification
Couteau à palette | |
Acier inoxydable, plastique | |
Poignée noire | |
Satin |