Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes équipés de poignées en plastique
Ces couteaux à palette sont dotés d’une lame hygiénique en acier inoxydable avec une poignée ergonomique en PVC noir.
Marque: Sampling Systems™ A200-200
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01960kg
Description
- Lame en acier inoxydable avec poignée en PVC plastique
- Finition satinée
- Gamme de tailles disponibles
Spécification
Couteau à palette | |
Poignée noire | |
310 mm | |
30 mm |
Acier inoxydable, plastique | |
Satin | |
200 mm |