Learn More
Hydroxyde de palladium sur charbon, poudre, non réduit, 20 % Pd, humidité 50 %, Thermo Scientific Chemicals
636.00€ - 2756.00€
Identifiants chimiques
CAS 12135-22-7
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
CID PubChem 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10743201
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
199620100
10 g Flacon en verre
636.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10002620
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
199620500
50 g Flacon en verre
2756.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12135-22-7
140.43
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
9942167
H2O2Pd
MFCD00064599
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
[OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Palladium hydroxide on carbon
12135-22-7
Poudre
Pd(OH)2
16,269
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
dihydroxyde de palladium(2+)
9942167
19 to 21% (Pd, on dry basis)
20% Pd, moisture ca 60%
Noir
H2O2Pd
MFCD00064599
15, 7166
Solubility in water: insoluble
[OH-].[OH-].[Pd++]
140.43
140.43
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-219-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.