Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R58, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15442167
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R58, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442167
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15442167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045132.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Note relative au nom 5% on activated carbon paste, 5R58
Couleur Noir
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ25S010 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number045132.22,045132.06,045132.14,045379.22
Numéro de lotH19X002 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number045132.22,045132.06,045132.14,045379.22
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R58, Thermo Scientific Chemicals >