Learn More
Palladium, 5 % sur poudre de carbone activée, type A401102-5, coquille d’œuf non réduite, nominalement 50 % humide, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 5% on activated carbon powder, Type A401102-5, eggshell unreduced, nominally 50% water wet |
Couleur | Noir |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |