Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille amovible à pointe conique de 50 mm
Utilisent la technologie de seringue Diamond pour une meilleure résistance aux solvants, des plages de températures étendues et une régularité de fonctionnement accrue. Les seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille à pointe conique amovible de 50 mm pour échantillonneurs automatiques CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000 et AS200/800.
102.00€ - 160.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
---|---|
Longueur (métrique) | 50 mm |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
Type de connexion | Amovible |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12674915
|
SGE™
000490 |
0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-C/T-5/0.47C |
160.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12684915
|
SGE™
000492 |
0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-C/T-5/0.63C |
160.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12917506
|
SGE™
001984 |
5 μl | 23 G | 5R-C/T-0.63C |
120.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10770272
|
SGE™
002982 |
10 μl | 26 G | 10R-C/T-5/0.47C |
155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10152922
|
SGE™
002984 |
10 μl | 23 G | 10R-C/T-5/0.63C |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10247312
|
SGE™
002985 |
10 μl | 26 G | 10R-C/T-GT-5/0.47C |
129.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12624925
|
SGE™
005333 |
100 μl | 26 G | 100R-C/T-GT-5/0.47C |
139.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Large plage de températures, jusqu’à 150°C
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
- 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
- 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
- Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
- Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
- Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour “autosampler”, soit “échantillonneur automatique”), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
- Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Chromatographie en phase gazeuse | |
50 mm | |
Cône | |
Amovible |