Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille amovible à pointe conique de 50 mm
Code produit. 10152922
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Modèle:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10152922
Marque: SGE™ 002984
Utilisent la technologie de seringue Diamond pour une meilleure résistance aux solvants, des plages de températures étendues et une régularité de fonctionnement accrue. Les seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille à pointe conique amovible de 50 mm pour échantillonneurs automatiques CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000 et AS200/800.
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Large plage de températures, jusqu’à 150°C
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
  • 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
  • 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
  • Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
  • Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
  • Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour “autosampler”, soit “échantillonneur automatique”), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
  • Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,004 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,11 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,024 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 10R-C/T-5/0.63C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus & AS3000, AS2000, AS200/800
Type de connexion Amovible