Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de film alimentaire
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire tels que les flacons, béchers, bouteilles, tubes et autres. Les rouleaux de film alimentaire Bryson Packaging™ sont fournis en feuilles préperforées, pour faciliter la découpe.
74.55€ - 168.00€
Spécification
Applications | Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles et tubes. Peuvent être utilisés dans des conditions de surgélation |
---|---|
Description | Rouleau de film étirable |
Type de produit | Film |
Matériau | PVC |
Épaisseur | 50 µm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12308039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-040Y |
300 mm |
116.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12318039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-050F |
380 mm | N/A | ||||||
12328039
|
Bryson Packaging™
SEL-350-060C |
450 mm |
168.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En film PVC extrudé, épaisseur : 50 μm
- Conviennent à une utilisation dans les surgélateurs
- Étirables des deux côtés
- Résistants aux staphylocoques
- Destruction thermique à 125°C
Spécification
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles et tubes. Peuvent être utilisés dans des conditions de surgélation | |
Film | |
50 µm |
Rouleau de film étirable | |
PVC |