Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de film alimentaire
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire tels que les flacons, béchers, bouteilles, tubes et autres. Les rouleaux de film alimentaire Bryson Packaging™ sont fournis en feuilles préperforées, pour faciliter la découpe.
Marque: Bryson Packaging™ SEL-350-050F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En film PVC extrudé, épaisseur : 50 μm
- Conviennent à une utilisation dans les surgélateurs
- Étirables des deux côtés
- Résistants aux staphylocoques
- Destruction thermique à 125°C
Spécification
Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze | |
Film | |
PVC |
Cling Film Roll | |
380 mm | |
50 μm |