Learn More
Masterflex™ Ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma et à usage unique
L’ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma, à usage unique, Masterflex™ assure des transferts, des échantillonnages et un stockage des produits biopharmaceutiques et des réactifs en toute sécurité
89.75€ - 189.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16679561
|
Masterflex™
95644-20 |
125 mL |
92.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16689561
|
Masterflex™
95644-22 |
250 ml |
97.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16699561
|
Masterflex™
95644-24 |
500 mL |
89.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16609571
|
Masterflex™
95644-26 |
1 000 ml |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16619571
|
Masterflex™
95644-28 |
2000 mL |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- L’ensemble sécurisé de bouchon / tubulure monobloc élimine tout risque de contamination et de perte de produit dû à des connexions desserrées.
- Les ensembles sont irradiés aux rayons gamma, ce qui élimine les coûts de main-d’œuvre et de validation associés à l’assemblage et au nettoyage.
Specifications
Stérilisation par rayons |