Learn More
Masterflex™ Ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma et à usage unique
L’ensemble de flacons d’échantillonnage irradiés aux rayons gamma, à usage unique, Masterflex™ assure des transferts, des échantillonnages et un stockage des produits biopharmaceutiques et des réactifs en toute sécurité
Marque: Masterflex™ 95644-22
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.13610kg
Description
- L’ensemble sécurisé de bouchon / tubulure monobloc élimine tout risque de contamination et de perte de produit dû à des connexions desserrées.
- Les ensembles sont irradiés aux rayons gamma, ce qui élimine les coûts de main-d’œuvre et de validation associés à l’assemblage et au nettoyage.
Spécification
Stérilisation par rayons | |
250 ml |