Learn More
Thermo Scientific™ Kits et concentrateur à vide Savant™ SpeedVac™ SPD120
Procurez-vous les composants nécessaires aux applications de biologie moléculaire à l’aide du concentrateur sous vide et des kits Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120.
8600.00€ - 28900.00€
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15926171
|
Thermo Scientific™
SPD120-230 |
Concentrateur sous vide SpeedVac SPD120 | 230 V/50 Hz |
8600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15936171
|
Thermo Scientific™
SPD120P1-230 |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD120 | 230 V/50 Hz |
24000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15946171
|
Thermo Scientific™
SPD120P2-230 |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD120 | 230 V/50 Hz |
28900.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ces concentrateurs modulaires à vide offrent plus de flexibilité sur l’espace de travail de paillasse. Ils conviennent parfaitement à l’évaporation des matières organiques non agressives. Choisissez l’un des 2 kits disponibles : Kit SPD120P1 SpeedVac pour évaporation standard ou SPD120 P2 SpeedVac™ pour lyophilisation. Tous les kits SpeedVac contiennent tous les composants nécessaires sous un seul numéro de modèle.
Gain de place :
- Vanne de purge automatique pour démarrage / arrêt sans surveillance
- Affichage numérique des paramètres pour une sélection facile et reproductible
- Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et enregistrés
- Minuteurs indépendants à la fois pour les durées de chauffage et d’exécution et alarme sonore à la fin de l’exécution
- Chambre avec revêtement en PTFE pour une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile
- À associer avec un piège à froid, une pompe à vide ou un piège à produits chimiques appropriés pour un système complet de concentration / séchage
Caractéristiques du produit :
- Applications de biologie moléculaire de base avec une plus grande capacité de la microplaque
- Simplicité de l’affichage et de la programmation
- Six programmes disponibles
- Modèle d’évaporation amélioré, compatible solvants organiques
- Couvercle en verre radiant pour accélérer l’évaporation et réduire le temps de séchage
- Le mode de point final de vide termine le cycle dès qu’un niveau de vide préétabli est atteint
- Affichage numérique du vide, de la température et de la section de temps
- Couvercle verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle garantissant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
Le kit SpeedVac SPD120 P1 comprend ce qui suit :
- Concentrateur SpeedVac
- Système universel à vide (UVS450) incluant une pompe à vide sans huile et une trappe à vapeur réfrigérée -50 °C
- Flacon de condensation en verre (GCF400)
- 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
- Ensemble de tubes incluant 12’ tubes à vide à paroi épaisse, un coupe-tube, des pinces et des raccords, une vanne de purge BV130 manuelle et des instructions
- Fluide caloporteur CryoCool (1 L)
Le kit SpeedVac SPD120 P2 comprend ce qui suit :
- Concentrateur SpeedVac, biologie moléculaire de base
- -105 ºC, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
- Pompe à vide élevé VPL120
- 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
- Ensemble de tubes universels (TFK100)
- Vacuomètre numérique
- Kit de trappe chimique à utiliser avec une cartouche jetable
- Cartouche jetable avec indicateur coloré pour piéger les acides et la vapeur d’eau
- Flacon condenseur en verre
- Huile de lubrification pour pompe à vide
- Fluide caloporteur CryoCool ™(1 L)
Solvants et combinaisons de solvants
- Acétonitrile
- Éthanol
- Isopropanol
- Méthanol
- Eau
- Acétonitrile et eau
- Éthanol et eau
- Méthanol et eau
- Hydroxyde d’ammonium
Applications standard :
- Séchage des biomolécules dans les fractions HPLC
- Évaporation des solvants de purification
- Séchage d’extraits de produits naturels dans les tests de drogues/médicaments
- Lyophilisation