Learn More
Thermo Scientific™ Kits et concentrateur à vide Savant™ SpeedVac™ SPD120
Procurez-vous les composants nécessaires aux applications de biologie moléculaire à l’aide du concentrateur sous vide et des kits Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120.
Marque:  Thermo Scientific™ SPD120P1-230
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 136.00000kg
Code produit. 15936171
  • 24000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Ces concentrateurs modulaires à vide offrent plus de flexibilité sur l’espace de travail de paillasse. Ils conviennent parfaitement à l’évaporation des matières organiques non agressives. Choisissez l’un des 2 kits disponibles :    Kit SPD120P1 SpeedVac pour évaporation standard ou SPD120 P2 SpeedVac™ pour lyophilisation. Tous les kits SpeedVac contiennent tous les composants nécessaires sous un seul numéro de modèle.
Gain de place :
  • Vanne de purge automatique pour démarrage / arrêt sans surveillance
  • Affichage numérique des paramètres pour une sélection facile et reproductible
  • Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et enregistrés
  • Minuteurs indépendants à la fois pour les durées de chauffage et d’exécution et alarme sonore à la fin de l’exécution
  • Chambre avec revêtement en PTFE pour une résistance chimique supérieure et un nettoyage facile
  • À associer avec un piège à froid, une pompe à vide ou un piège à produits chimiques appropriés pour un système complet de concentration / séchage
Caractéristiques du produit :
  • Applications de biologie moléculaire de base avec une plus grande capacité de la microplaque
  • Simplicité de l’affichage et de la programmation
  • Six programmes disponibles
  • Modèle d’évaporation amélioré, compatible solvants organiques
  • Couvercle en verre radiant pour accélérer l’évaporation et réduire le temps de séchage
  • Le mode de point final de vide termine le cycle dès qu’un niveau de vide préétabli est atteint
  • Affichage numérique du vide, de la température et de la section de temps
  • Couvercle verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle garantissant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
Le kit SpeedVac SPD120 P1 comprend ce qui suit :
  • Concentrateur SpeedVac
  • Système universel à vide (UVS450) incluant une pompe à vide sans huile et une trappe à vapeur réfrigérée -50 °C
  • Flacon de condensation en verre (GCF400)
  • 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
  • Ensemble de tubes incluant 12’ tubes à vide à paroi épaisse, un coupe-tube, des pinces et des raccords, une vanne de purge BV130 manuelle et des instructions
  • Fluide caloporteur CryoCool (1 L)
Le kit SpeedVac SPD120 P2 comprend ce qui suit :
  • Concentrateur SpeedVac, biologie moléculaire de base
  • -105 ºC, trappe à vapeur réfrigérée à ultra-basse température
  • Pompe à vide élevé VPL120
  • 40 Rotor de 1,5 ml (HR 40-11)
  • Ensemble de tubes universels (TFK100)
  • Vacuomètre numérique
  • Kit de trappe chimique à utiliser avec une cartouche jetable
  • Cartouche jetable avec indicateur coloré pour piéger les acides et la vapeur d’eau
  • Flacon condenseur en verre
  • Huile de lubrification pour pompe à vide
  • Fluide caloporteur CryoCool ™(1 L)
Solvants et combinaisons de solvants
  • Acétonitrile
  • Éthanol
  • Isopropanol
  • Méthanol
  • Eau
  • Acétonitrile et eau
  • Éthanol et eau
  • Méthanol et eau
  • Hydroxyde d’ammonium
Applications standard :
  •  Séchage des biomolécules dans les fractions HPLC
  • Évaporation des solvants de purification
  • Séchage d’extraits de produits naturels dans les tests de drogues/médicaments
  • Lyophilisation
Spécification
Spécification
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD120
230 V/50 Hz
Promotions
Prestations de service