Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir, verre
Disponibles avec fond plat ou rond.
41.95€ - 50.05€
Spécification
Matériau | verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | Espace supérieur |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10192652
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Transparent |
44.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681033
|
Fisherbrand™
|
12,3 ml | transparent |
41.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10195012
|
Fisherbrand™
|
12,3 ml | Ambré |
50.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11520545
|
Fisherbrand™
|
12,2 ml | transparent |
42.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cols à sertir
- Disponibles en verre transparent ou ambré
Spécification
verre | |
CleanPack, boîte en PP | |
100 | |
Non |
Espace supérieur | |
< 800 μl | |
ND20 |