Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir, verre
Code produit. 10681033 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
12,2 ml
12,3 ml
Couleur:
Ambré
transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10681033
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponibles avec fond plat ou rond.
  • Cols à sertir
  • Disponibles en verre transparent ou ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 12,3 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 10 mL
Type de base Fond rond
Hauteur (métrique) 46 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non