Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs réfrigérés Heratherm
Essayez les meilleures solutions en matière d’incubation et bénéficiez de températures précises, d’une meilleure efficacité énergétique et d’un confort d’utilisation.
7943.00€ - 12107.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
---|---|
Matériau | Acier revêtu |
Plage de températures (métrique) | +5 à +70°C |
Type | Incubateur automatisé |
Affichage | Grand affichage fluorescent à vide |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Tension | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Tension | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15689408
|
Thermo Scientific™
51031564 |
6,3 pied cube | 178 L | 230 V | Prise électrique interne : UE (prise CEE 7/4 et prise intérieure) |
8805.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15608540
|
Thermo Scientific™
51031562 |
6.3 pied cube | 178 L | 100/230 V | Modèle de base |
7943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15662079
|
Thermo Scientific™
51031567 |
13,5 pieds cubes | 381 L | 230 V | Prise électrique interne : UE (prise CEE 7/4 et prise intérieure) |
12107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Mobilisez un potentiel inexploité en matière d’incubation avec la précision de température dont vous avez besoin pour vos applications exigeantes. Avec une plage de température comprise entre + 5 et + 70°C, les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific Heratherm sont équipés de la technologie Peltier permettant d’atteindre et de maintenir les températures ambiantes précises dont vous avez besoin pour des résultats fiables. Ces unités n’utilisent pas de réfrigérants dangereux et consomment moins d’énergie que les produits conventionnels. Elles représentent donc un choix idéal pour les laboratoires écoresponsables.
- Plage de température de + 5 à + 70°C
- 2 tailles disponibles : modèle de paillasse (178 L / 6,3 ft³) et modèle sur pieds avec roulettes (381 L / 13,5 ft³)
- Excellente uniformité (+/- 0,3°C (20°C)) et stabilité (+/- 0,1°C) de la température pour conserver les échantillons dans un environnement sûr
- Consommation énergétique aussi bas que 80 Wh/h (paillasse) / 150 Wh/h (sur pieds) à 20°C - Remarque : les unités comparables réfrigérées par compresseur consomment jusqu’à 6 fois plus d’énergie*
- Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC pour obtenir des performances thermiques exceptionnelles et éviter la condensation
- Porte chauffée avec contrôle énergétique intelligent pour garantir l’absence de condensation, même à basse température
- Fonction de minuterie sophistiquée avec mode hebdomadaire, quotidien ou en temps réel
- Fonction de programmation intuitive pour définir la montée en température, le trempage / refroidissement et les temps de pause : possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 programmes avec 10 étapes simples
- Mécanisme d’arrêt en cas de surchauffe réglable pour les protocoles nécessitant une protection contre la surchauffe (classe 2, conformément à la norme DIN12880)
- Observation des échantillons en toute sécurité et avec un impact limité sur la température grâce à la porte interne en verre
- Confinement en toute sécurité avec alarme automatique en cas de surchauffe ou de baisse de température
- Port d’accès standard pour le contrôle des données (grand diamètre de 42 mm / 1,65 in)
- Système d’étagères adaptables pour optimiser le chargement, faciles à retirer pour le nettoyage, avec dispositif anti basculement
- Intérieur en acier inoxydable (1.4301 / ASTM 304) et coins arrondis pour un nettoyage facile
Garantie
2 ans
Spécification
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
+5 à +70°C | |
Grand affichage fluorescent à vide | |
Écoénergétique | |
1 | |
Technologie Peltier : aucun réfrigérant |
Acier revêtu | |
Incubateur automatisé | |
Porte extérieure solide et porte intérieure en verre | |
Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC | |
42 mm (1,6 in) |
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.