Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs réfrigérés Heratherm
Essayez les meilleures solutions en matière d’incubation et bénéficiez de températures précises, d’une meilleure efficacité énergétique et d’un confort d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 51031564
7445.19 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mobilisez un potentiel inexploité en matière d’incubation avec la précision de température dont vous avez besoin pour vos applications exigeantes. Avec une plage de température comprise entre + 5 et + 70°C, les incubateurs réfrigérés Thermo Scientific Heratherm sont équipés de la technologie Peltier permettant d’atteindre et de maintenir les températures ambiantes précises dont vous avez besoin pour des résultats fiables. Ces unités n’utilisent pas de réfrigérants dangereux et consomment moins d’énergie que les produits conventionnels. Elles représentent donc un choix idéal pour les laboratoires écoresponsables.
- Plage de température de 5 à 70°C
- 2 tailles disponibles : modèle de paillasse (178 L / 6,3 ft³) et modèle sur pieds avec roulettes (381 L / 13,5 ft³)
- Excellente uniformité (+/- 0,3°C (20°C)) et stabilité (+/- 0,1°C) de la température pour> conserver les échantillons dans un environnement sûr
- Consommation énergétique aussi bas que 80 Wh/h (paillasse) / 150 Wh/h (sur pieds) à 20°C - Remarque : les unités comparables réfrigérées par compresseur consomment jusqu’à 6 fois plus d’énergie*.
- Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC pour obtenir des performances thermiques exceptionnelles et éviter la condensation
- Porte chauffée avec contrôle énergétique intelligent pour garantir l’absence de condensation, même à basse température
- Fonction de minuterie sophistiquée avec mode hebdomadaire, quotidien ou en temps réel
- Fonction de programmation intuitive pour définir la montée en température, le trempage / refroidissement et les temps de pause : possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 programmes avec 10 étapes simples
- Mécanisme d’arrêt en cas de surchauffe réglable pour les protocoles nécessitant une protection contre la surchauffe (classe 2, conformément à la norme DIN12880)
- Observation des échantillons en toute sécurité et avec un impact limité sur la température grâce à la porte interne en verre
- Confinement en toute sécurité avec alarme automatique en cas de surchauffe ou de baisse de température
- Port d’accès standard pour le contrôle des données (grand diamètre de 42 mm / 1,65 in)
- Système d’étagères adaptables pour optimiser le chargement, faciles à retirer pour le nettoyage, avec dispositif anti basculement
- Intérieur en acier inoxydable (1.4301 / ASTM 304) et coins arrondis pour un nettoyage facile
*Résultats basés sur une comparaison avec les modèles BK6160 / Precision815
Remarque : les valeurs indiquées s’appuient sur des tests basés sur la norme DIN12880.
Prestations de service
2 ans
Spécification
6,3 pied cube | |
Incubateur réfrigéré Heratherm IMP180, avec prise électrique, 230 V, 50/60 Hz | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier enduit | |
Prise européenne CEE7/7 | |
Incubateur automatisé | |
Porte extérieure solide et porte intérieure en verre | |
Prise électrique interne : UE (prise CEE 7/4 et prise intérieure) | |
IMP180 | |
42 mm (1,6 in) | |
≤ 0,2°C à 20°C ; ≤ 0,5°C à 37°C | |
738 x 640 x 920 mm (29,1 x 25,2 x 36,2 in) | |
920 mm (pieds réglables : 35 mm, non inclus) | |
97 kg | |
84 kg | |
230 V |
CE | |
178 L | |
439 x 505 mm (17,28 x 19,88 in) | |
2/9 | |
5°C à 70°C | |
Grand affichage fluorescent à vide | |
Écoénergétique | |
Mousse d’isolation en polyuréthane sans CFC / sans HFC | |
1 | |
Technologie Peltier : aucun réfrigérant | |
543 x 464 x 708 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 in) | |
36,2 in (pieds réglables : 1,4 in, non inclus) | |
214 lbs | |
185 lbs | |
230 V, 50/60 Hz, 4,0 A, 920 W |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
6Minutes
58Secondes
30
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.