Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
La technologie ClipTip verrouille fermement les pointes à la pipette, assurant une étanchéité parfaite et évitant qu’elles ne se desserrent ou tombent. Poignée légère combinée à une fixation ne nécessitant qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
289.44€ - 431.00€
Spécification
Nombre de canaux | 1 |
---|---|
Gamme de produits | F1-ClipTip™ |
Type | Pipette à volume variable |
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15581895
|
Thermo Scientific™
4641180N |
F1-ClipTip | 2 à 20 µl | ClipTip 20 |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591895
|
Thermo Scientific™
4641190N |
F1-ClipTip | 5 à 50 µl | ClipTip 50 |
369.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501905
|
Thermo Scientific™
4641200N |
F1-ClipTip | 10 à 100 µl | ClipTip 200 |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511905
|
Thermo Scientific™
4641210N |
F1-ClipTip | 20 à 200 µl | ClipTip 200 |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15521905
|
Thermo Scientific™
4641220N |
F1-ClipTip | 30 à 300 µl | ClipTip 300 |
358.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531905
|
Thermo Scientific™
4641230N |
F1-ClipTip | 100 à 1 000 µl | ClipTip 1000 |
431.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15976132
|
Thermo Scientific™
4641310N |
F1-ClipTip | 0,1 à 2 µl | ClipTip 12,5 Ext |
367.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15996132
|
Thermo Scientific™
4641320N |
F1-ClipTip | 1 à 10 µl | ClipTip 12,5 Ext |
423.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15571895
|
Thermo Scientific™
4641170N |
F1-ClipTip | 1 à 10 μl | ClipTip 20 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
La technologie ClipTip verrouille les pointes fermement sur la pipette avec un joint complet afin qu’elles ne se desserrent ou ne tombent pas. La conception légère de la poignée associée au peu de force requise pour la fixation et l’éjection de la pointe permettent d’accroître la conformité lors du pipetage. Appréciez la différence.
Un pipetage sans souci avec la seule pointe qui se clipse.Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Constatez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler la pointe de votre pipette
D’une simple pression, chaque pointe se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de pointes mal fixées ou présentant des fuites
Une fois les pointes ClipTip en place, elles sont parfaitement fixées et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les pointes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Garantissez un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de très haute qualité et une efficacité accrue dans la recherche.
En savoir plus >
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Spécification
1 | |
F1-ClipTip™ | |
Pipette à volume variable |
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.